Learn More
Cytiva Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen
Marke: Cytiva 10535097
479.75 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.13000kg
Spezifikation
210 x 297 mm | |
Filterpapier für qualitative Analysen | |
Bögen |
Whatman™ | |
100/Packung | |
Gütegrad CF 12 |