missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Papaverine, TRC

Artikelnummer. 17921945
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17921945 100 mg 100 Milligramm
17900595 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17921945 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP190503100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 58-74-2
Summenformel C20 H21 N O4
Molekulargewicht (g/mol) 339.38
Synonym Isoquinoline, 1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-6,7-dimethoxy-, Isoquinoline, 6,7-dimethoxy-1-veratryl- (8CI), 1-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-6,7-dimethoxyisoquinoline, 6,7-Dimethoxy-1-(3,4-dimethoxybenzyl)isoquinoline, 6,7-Dimethoxy-1-veratrylisoquinoline, NSC 136630, Papaverin, Papaverine
IUPAC-Name 1-[(3,4-Dimethoxyphenyl)Methyl]-6,7-Dimethoxyisoquinolin
SMILES COc1ccc(Cc2nccc3cc(OC)c(OC)cc23)cc1OC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Papaverine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H21NO4/c1-22-17-6-5-13(10-18(17)23-2)9-16-15-12-20(25-4)19(24-3)11-14(15)7-8-21-16/h5-8,10-12H,9H2,1-4H3
Formelmasse 339.1471
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.