Learn More
Papaverinhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10107843 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10107843 100 g Glasflasche 100 Gramm
10522421 5 g Glasflasche 5 Gramm
10606914 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10107843 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 207221000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 61-25-6 | C20H21NO4·ClH | 375.85 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61-25-6
Summenformel C20H21NO4·ClH
Molekulargewicht (g/mol) 375.85
MDL-Nummer MFCD00012745
InChI-Schlüssel UOTMYNBWXDUBNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym papaverine hydrochloride, cardiospan, cardoverina, dispamil, drapavel, forpavin, papalease, papaversan, pavatest, paverolan
PubChem CID 6084
IUPAC-Name 1-[(3,4-Dimethoxyphenyl)Methyl]-6,7-Dimethoxyisochinolin;Hydrochlorid
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)CC2=NC=CC3=CC(=C(C=C32)OC)OC)OC.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Papaverine hydrochloride
Schmelzpunkt 226.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Beilstein 21, 222
Merck Index 15, 7122
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform,practically insoluble in ether
Formelmasse 375.85
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feines Kristallpulver