Learn More
Papaverin 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Papaverine |
| CAS | 58-74-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Papaverine |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C20 H21 N O4 |
| Konzentration | 100 μg/ml |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H21NO4/c1-22-17-6-5-13(10-18(17)23-2)9-16-15-12-20(25-4)19(24-3)11-14(15)7-8-21-16/h5-8,10-12H,9H2,1-4H3 |
| SMILES | COc1ccc(Cc2nccc3cc(OC)c(OC)cc23)cc1OC |
| IUPAC-Name | 1-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-6,7-dimethoxyisochinolin |
| Mehr anzeigen |