Learn More
Abnova™ Papain (Papaya), 2X
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
Beschreibung
#REF!
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | P00784 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enzyme Activity |
| Molekulargewicht | 23.4kDa |
| Name | Papain (Papaya), 2x |
| Vorbereitungsmethode | Native protein purified from Papaya Latex |
| Menge | 25 mg |
| Lagerungsbedingungen | Store at 4°C. |
| Kennzeichnung | RUO |
| Gebräuchliche Bezeichnung | PAPAIN |
| Assays | Papain Assay; Cell isolation (more gentle than other proteases); Protein structural studies; Peptide mapping; Red cell surface modification for antibody screening or identification; Fab preparation from IgG and IgM antibodies; Solubilization of integral membrane proteins; Production of glycopeptides from purified proteoglycans; Enzymatic wound debridement. |
| Mehr anzeigen |