Learn More
Abnova™ Papain (Papaya), 2X
Beschreibung
#REF!
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | P00784 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enzyme Activity |
| Zusammensetzung | In 50mM sodium acetate, pH 4.5 |
| Molekulargewicht | 23.4kDa |
| Name | Papain (Papaya), 2x |
| Vorbereitungsmethode | Native protein purified from Papaya Latex |
| Menge | 25 mg |
| Lagerungsbedingungen | Store at 4°C. This product is stable for at least 3 months. |
| Kennzeichnung | RUO |
| Gebräuchliche Bezeichnung | PAPAIN |
| Mehr anzeigen |