Learn More
Pantothensäure Hemicalciumsalz, TRC
Artikelnummer. 30137560
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137560 25 g 25 Gramm
30135065 100 g 100 Gramm
17937354 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137560 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP19030025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 137-08-6
Summenformel 2 C9 H16 N O5 . Ca
Molekulargewicht (g/mol) 476.53
Synonym D-Pantothenic Acid Calcium, β-Alanine, N-[(2R)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl]-, calcium salt (2:1), Calcium bis[3-[[(2R)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanoyl]amino]propanoate], Calcium, bis(pantothenato)- (7CI), Pantothenic acid, calcium salt (2:1), D- (8CI), β-Alanine, N-(2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl)-, calcium salt (2:1), (R)-, (+)-Pantothenic acid calcium salt, Calcium D-(+)-N-(α,γ-dihydroxy-β,β-dimethylbutyryl)-β-alaninate, Calcium D-(+)-pantothenate, Calcium D-pantothenate, Calcium pantothenate, Calpan, Calpanate, Dextro calcium pantothenate, N-(2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutyryl)-β-alanine calcium, NSC 36292, Pancal, Panthoject, Pantholin, Panthothenic acid hemicalcium salt, Pantothenate calcium, Pantothenic acid calcium salt, Pantothenic acid hemicalcium salt, Vitamin B5 calcium salt
IUPAC-Name Kalzium; 3-[[(2R)-2,4-Dihydroxy-3,3-Dimethylbutanoyl]-Aminopropanoat
SMILES [Ca+2].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)[O-].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium Pantothenate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/2C9H17NO5.Ca/c2*1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;/h2*7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*7-;/m00./s1
Menge 25 g
Formelmasse 476.1683
Reinheit (%) >95%
Versandbedingung Raumtemperatur