Learn More
Pantothensäure-Calcium 10 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Calcium Pantothenate |
| CAS | 137-08-6 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Calcium Pantothenate |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | 2 C9 H16 N O5 . Ca |
| Konzentration | 10 μg/mL |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Calcium bis[3-[[(2R)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanoyl]amino]propanoate], Calcium, bis(pantothenato)- (7CI), Pantothenic acid, calcium salt (2:1), D- (8CI), (+)-Pantothenic acid calcium salt, Calcium D-(+)-pantothenate, Calcium D-pantothenate, Calcium pantothenate, Calpan, Calpanate, Dextro calcium pantothenate, NSC 36292, Pancal, Panthoject, Pantholin, Panthothenic acid hemicalcium salt, Pantothenate calcium, Pantothenic acid calcium salt, Pantothenic acid hemicalcium salt, Vitamin B5 calcium salt, beta-Alanine, N-[(2R)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl]-, calcium salt (2:1), beta-Alanine, N-(2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl)-, calcium salt (2:1), (R)-, Calcium D-(+)-N-(alpha,gamma-dihydroxy-beta,beta-dimethylbutyryl)-beta-alaninate, N-(2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutyryl)-beta-alanine calcium, SKF-D-58861X |
| InChI-Formel | InChI=1S/2C9H17NO5.Ca/c2*1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;/h2*7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*7-;/m00./s1 |
| SMILES | [Ca+2].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)[O-].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)[O-] |
| Mehr anzeigen |