Learn More
Pantoprazol-N-Oxid, Mikromol™
Artikelnummer. 17912906
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17912906 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17912906 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0099.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Pantoprazol-N-Oxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Pantoprazole N-Oxide
CAS 953787-60-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Pantoprazole N-Oxide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C16 H15 F2 N3 O5 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Pantoprazole N-Oxide, 6-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-1-oxido-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole
InChI-Formel InChI=1S/C16H15F2N3O5S/c1-24-13-5-6-21(22)12(14(13)25-2)8-27(23)16-19-10-4-3-9(26-15(17)18)7-11(10)20-16/h3-7,15H,8H2,1-2H3,(H,19,20)
SMILES COc1cc[n+]([O-])c(CS(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3[nH]2)c1OC
IUPAC-Name 5-(Difluormethoxy)-2-[(3,4-dimethoxy-1-oxidopyridin-1-ium-2-yl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazol
Molekulargewicht (g/mol) 399.37
Menge 100 mg
Formelmasse 399,07 g/mol