Learn More
(±)-Panduratin A (>80 %), TRC
Artikelnummer. 30423788
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30423788 1 mg
30420609 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30423788 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP1787501MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89837-52-5
Summenformel C26H30O4
Molekulargewicht (g/mol) 406.51
Synonym rel-2,6-Dihydroxy-4-methoxyphenyl)[(1R,2S,6R)-3-methyl-2-(3-methyl-2-buten-1-yl)-6-phenyl-3-cyclohexen-1-yl]-methanone, (1alpha,2alpha,6beta)-(±)-2,6-Dihydroxy-4-methoxyphenyl)[(1R,2S,6R)-3-methyl-2-(3-methyl-2-buten-1-yl)-6-phenyl-3-cyclohexen-1-yl]-methanone, (1alpha,2alpha,6beta)-2,6-Dihydroxy-4-methoxyphenyl)[(1R,2S,6R)-3-methyl-2-(3-methyl-2-buten-1-yl)-6-phenyl-3-cyclohexen-1-yl]-methanone
IUPAC-Name (2,6-Dihydroxy-4-methoxyphenyl)-[(1R,2S,6R)-3-methyl-2-(3-methylbut-2-enyl)-6-phenylcyclohex-3-en-1-yl]methanon
SMILES COc1cc(O)c(C(=O)[C@@H]2[C@H](CC=C(C)C)C(=CC[C@H]2c3ccccc3)C)c(O)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (±)-Panduratin A
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C26H30O4/c1-16(2)10-12-20-17(3)11-13-21(18-8-6-5-7-9-18)24(20)26(29)25-22(27)14-19(30-4)15-23(25)28/h5-11,14-15,20-21,24,27-28H,12-13H2,1-4H3/t20-,21+,24-/m1/s1
Formelmasse 406.2144