Learn More
Pamosäure Mikromol™
Artikelnummer. 17990396
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17990396 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17990396 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0893.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Embonsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Embonic Acid
CAS 130-85-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Embonic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C23 H16 O6
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 4,4'-Methylenebis[3-hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid], 2-Naphthoic acid, 4,4'-methylenebis[3-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), 4,4'-Methylenebis[3-hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid], 2,2'-Dihydroxy-1,1'-dinaphthylmethane-3,3'-dicarboxylic acid, 4,4'-Methylenebis(3-hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid), 4,4'-Methylenebis[3-hydroxy-2-naphthoic acid], 4-[(3-Carboxy-2-hydroxynaphthalen-1-yl)methyl]-3-hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid, Bis(2-hydroxy-3-carboxy-1-naphthyl)methane, Embonic acid, KG 122, NSC 30188, NSC 40132, Pamoic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C23H16O6/c24-20-16(14-7-3-1-5-12(14)9-18(20)22(26)27)11-17-15-8-4-2-6-13(15)10-19(21(17)25)23(28)29/h1-10,24-25H,11H2,(H,26,27)(H,28,29)
SMILES OC(=O)c1cc2ccccc2c(Cc3c(O)c(cc4ccccc34)C(=O)O)c1O
IUPAC-Name 4-[(3-Carboxy-2-Hydroxynaphthalin-1-yl)Methyl]-3-Hydroxynaphthalin-2-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 388.37
Menge 100 mg
Formelmasse 388,0947 g/mol