Learn More
Pamoinsäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3776548
Click to view available options
Menge:
100g
500g
Verpackung:
Kunststoffflasche
130-85-8
C23H16O6
388.38
MFCD00004079
WLJNZVDCPSBLRP-UHFFFAOYSA-N
pamoic acid, embonic acid, 4,4'-methylenebis 3-hydroxy-2-naphthoic acid, pamosaeure, unii-7rrq8qz38n, 2-naphthalenecarboxylic acid, 4,4'-methylenebis 3-hydroxy, 7rrq8qz38n, pamoic acid 98+% hplc, 4,4'-methylen-bis-3-hydroxy-2-naphthoesaeure
8546
CHEBI:50186
4-[(3-carboxy-2-hydroxynaphthalen-1-yl)methyl]-3-hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid
OC(=O)C1=C(O)C(CC2=C3C=CC=CC3=CC(C(O)=O)=C2O)=C2C=CC=CC2=C1
130-85-8
C23H16O6
388.38
MFCD00004079
WLJNZVDCPSBLRP-UHFFFAOYSA-N
pamoic acid, embonic acid, 4,4'-methylenebis 3-hydroxy-2-naphthoic acid, pamosaeure, unii-7rrq8qz38n, 2-naphthalenecarboxylic acid, 4,4'-methylenebis 3-hydroxy, 7rrq8qz38n, pamoic acid 98+% hplc, 4,4'-methylen-bis-3-hydroxy-2-naphthoesaeure
8546
CHEBI:50186
4-[(3-carboxy-2-hydroxynaphthalen-1-yl)methyl]-3-hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid
OC(=O)C1=C(O)C(CC2=C3C=CC=CC3=CC(C(O)=O)=C2O)=C2C=CC=CC2=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Pamoic acid
Schmelzpunkt > 300,0 °C
Prozentgehaltsbereich 98+%
Beilstein 10, 575
Merck Index 15, 7106
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: praktisch unlöslich.Andere Löslichkeiten: praktisch unlöslich in Essigsäure, praktisch unlöslich in Alkohol, Äther und Benzol, löslich in Nitrobenzol und Pyridin, kaum löslich in Chloroform
Formelmasse 388.38
Reinheit (%) ≥98%
Menge 100g
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung Max. 1 % (105 °C, 1 Std.)
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pamoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.