Learn More
PAMCI Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen PAMCI
Konzentration 0.27 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16850804
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
12861-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16840804
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
12861-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene localizes to perinuclear endosomes. This protein associates with peptidylglycine alpha-amidating monooxygenase, and may be involved with the trafficking of this enzyme through secretory or endosomal pathways.
Spezifikation
Spezifikation
PAMCI
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human, Mouse
O75901, O88869, Q8K342
237504, 65053, 9182
PAMCI Fusion Protein Ag3976
Primary
-20°C
RASSF9
0.27 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P CIP1, PAMCI, PCIP1, RASSF9
Rassf9
IgG
Antigen Affinity Chromatography