Learn More
Tocris™ Palonosetron hydrochloride
Descrizione
Palonosetron hydrochloride is a highly potent and high affinity 5-HT3 antagonist (IC50 = 0.24 nM for 5-HT3A; pKi = 10.4). Displays a slow dissociation rate. Inhibits 5-HT-induced enhancement of cellular response to substance P (Cat. No. 1156) in vitro. Inhibits cisplatin (Cat. No. 2251)-induced enhancement of substance P response in vivo.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (3 AS)-2-[(3 S)-1-azabicyclo[2.2.2 ]oct-3-yl]-2,3,3 A,4,5,6-hexahydro-1 H-benz[de]isoquinolin-1-one hydrochloride |
| CAS | 135729-62-3 |
| Quantità | 50 mg |
| Bersaglio | 5-HT3 Receptor Antagonists |
| Formula molecolare | C19H24N2O.HCl |
| Peso formulazione | 2778 |
| Purezza | 98% |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?