Learn More
Palmitoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494884
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11494884 100 g 100 Gramm
11404894 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11494884 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13812.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 112-67-4 | C16H31ClO | 274.873 g/mol
Palmitoyl chloride is a compound which has been used as a polymeric carrier for plasmid DNA delivery to 293T cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Palmitoylchlorid ist eine Verbindung, die als Polymerträger für die Plasmid-DNA-Abgabe an 293-T-Zellen verwendet wurde.
Löslichkeit
Löslich in Ether. Zersetzt sich in Wasser und Alkohol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Bei Raumtemperatur trocknen lassen. Unter inertem Gas lagern. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln, Basen, Alkoholen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-67-4
Summenformel C16H31ClO
Molekulargewicht (g/mol) 274.873
MDL-Nummer MFCD00000742
InChI-Schlüssel ARBOVOVUTSQWSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym palmitoyl chloride, palmitic acid chloride, palmitoylchloride, unii-7642r2josb, hexadecanoyl-chloride, palm acetyl chlorine 14 acetyl chlorine, hexadecanoic acid, chloride, palmitic chloride, hexadecanoylchloride, n-hexadecanoyl chloride
PubChem CID 8206
IUPAC-Name Hexadecanylchlorid
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palmitoyl chloride
Schmelzpunkt ∼9°C to 12°C
Dichte 0.906
Siedepunkt 174°C (0.5 mmHg)
Flammpunkt 182°C (359°F)
Strukturformel CH3(CH2)14COCl
Brechungsindex 1.452
Menge 100 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 972409
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in ether.Decomposes in water and alcohol.
Formelmasse 274.88
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Palmitoyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexadecanoyl chloride