missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Palmitoleic Acid, TRC

Artikelnummer. 30136529
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30136529 1 g 1 Gramm
30004504 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30136529 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP1449001G

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 373-49-9
Summenformel C16 H30 O2
Molekulargewicht (g/mol) 254.41
Synonym 9-Hexadecenoic acid, (9Z)- (9CI, ACI), (9Z)-9-Hexadecenoic acid (ACI), 9-Hexadecenoic acid, (Z)- (8CI), Palmitoleic acid (7CI), (Z)-9-Hexadecenoic acid, (Z)-Hexadec-9-enoic acid, 9-cis-Hexadecenoic acid, 9-Hexadecenoic acid, 9Z-Hexadecenoic acid, C16:1, cis-9-Hexadecenoic acid, cis-Palmitoleic acid, cis-δ9-Hexadecenoic acid, Oleopalmitic acid, Zoomeric acid
IUPAC-Name (Z)-hexadec-9-enoic acid
SMILES CCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Palmitoleic acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C16H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h7-8H,2-6,9-15H2,1H3,(H,17,18)/b8-7-
Formelmasse 254.2246
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.