missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Palmitinsäure, TRC

Artikelnummer. 30011006
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011006 100 g 100 Gramm
30006942 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30011006 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP144500100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 57-10-3
Summenformel C16 H32 O2
Molekulargewicht (g/mol) 256.42
Synonym Palmitic acid, Hexadecanoic acid, Palmitic acid (7CI,8CI), 1-Pentadecanecarboxylic acid, A 1600, Cetylic acid, Edenor C 16-98-100, Edenor C16, Emersol 143, FA 1695, Hydrofol Acid 1690, Hystrene 9016, Imex C 1498, Kortacid 1695, Kortacid 1698, Loxiol EP 278, Lunac P 95, Lunac P 95KC, Lunac P 98, NAA 160, NSC 5030, Neo-Fat 16, PA 900, Palmac 98-16, Palmitinic acid, Pentadecanecarboxylic acid, Prifac 2960, Pristerene 4934, V 1695, n-Hexadecanoic acid, n-Hexadecoic acid
IUPAC-Name Hexadecansäure
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Palmitic Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
Formelmasse 256.2402
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.