Learn More
Ethylmercurithiosalicylsäure, Natriumsalz, -98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10393372 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10393372 5 g Glasflasche 5 Gramm
10289890 25 g Glasflasche 25 Gramm
10045403 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10393372 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 416700050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.00 CHF
    96.65 CHF / 5 Gramm
    Sparen 19.35 CHF
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 408-35-5 | C16H31NaO2 | 278.4 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 408-35-5
Summenformel C16H31NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 278.4
MDL-Nummer MFCD00002749
InChI-Schlüssel GGXKEBACDBNFAF-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium palmitate, palmitic acid sodium salt, hexadecanoic acid, sodium salt, sodium hexadecanoate, palmitic acid, sodium salt, sodium pentadecanecarboxylate, unii-jq43kp6296, hsdb 759, hexadecanoic acid sodium salt, hexadecanoic acid,sodium salt 1:1
PubChem CID 2735111
IUPAC-Name Natrium; Hexadecanoat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palmitic acid, sodium salt
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 2% max. (110°C, 4 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)14COONa
Menge 5 g
Beilstein 02,III,94
Formelmasse 278.4
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver