Learn More
Palmitinsäure Mikromol™
Artikelnummer. 17949564
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17949564 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17949564 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0704.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Palmitinsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palmitic Acid
CAS 57-10-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Palmitic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C16 H32 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Palmitic acid, Hexadecanoic acid
InChI-Formel InChI=1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
IUPAC-Name Hexadecansäure
Molekulargewicht (g/mol) 256.42
Menge 250 mg
Formelmasse 256,2402 g/mol