Learn More
Palmitinsäure, LoGiCal
Artikelnummer. 30463030
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30463030 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30463030 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0704.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palmitic Acid
CAS 57-10-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Palmitic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C16 H32 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Palmitic acid, Hexadecanoic acid
InChI-Formel InChI=1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
IUPAC-Name Hexadecansäure
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 256.42
Menge 10 mg
Formelmasse 256,2402 g/mol