Learn More
Hexadecansäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. p-7025021
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Unit Size:
10000 Gramm
500 Gramm
Product Code. 11419846
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20322.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 57-10-3 | C16H32O2 | 256.43 g/mol
A saturated fatty acid. Palmitic acid is a saturated fatty acid used in hair care, cosmetics, soaps, paint, rubber, food, pharmaceuticals, animal feed and textiles. It is used to prepare sodium palmitate which is a natural additive in organic products. It is involved in the preparation of cetyl alcohol utilized in the preparation of detergents and cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Eine gesättigte Fettsäure. Palmitinsäure ist eine gesättigte Fettsäure, die in Haarpflegeprodukten, Kosmetika, Seifen, Farben, Gummi, Lebensmitteln, Pharmazeutika, Tierfutter und Textilien eingesetzt wird. Sie wird zur Herstellung von Natriumpalmitat verwendet, das ein natürlicher Zusatzstoff in organischen Produkten ist. Sie kommt bei der Herstellung von Detergenzien und Kosmetika zum Einsatz.
Löslichkeit
Löslich in heißem Alkohol, Aceton, Benzol, Ethylether, Amylacetat, Propylalkohol und Chloroform. Schwer löslich in kaltem Alkohol und Petrolether. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Reduktionsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 57-10-3
Summenformel C16H32O2
Molekulargewicht (g/mol) 256.43
MDL-Nummer MFCD00002747
InChI-Schlüssel IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym palmitic acid, cetylic acid, palmitate, n-hexadecanoic acid, hexadecylic acid, hydrofol, n-hexadecoic acid, 1-pentadecanecarboxylic acid, palmitinic acid, pentadecanecarboxylic acid
PubChem CID 985
ChEBI CHEBI:15756
IUPAC-Name Hexadecansäure
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Palmitic acid
Schmelzpunkt 62°C to 65°C
Dichte 0.853
Siedepunkt 215°C (15 mmHg)
Flammpunkt 206°C (402°F)
Geruch Geruchsneutral
Strukturformel CH3(CH2)14COOH
Brechungsindex 1.4273
Menge 500 g
Beilstein 607489
Merck Index 14,6996
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot alcohol,acetone,benzene,ethyl ether,amyl acetate,propyl alcohol and chloroform. Slightly soluble in cold alcohol and petroleum ether. Insoluble in water.
Formelmasse 256.43
Reinheit (%) 95%