Learn More
Palmitinsäure, 95,2%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11448170 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11448170 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11448170 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210255380
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palmitic acid
CAS 57-10-3
Farbe Weiß
Dichte 0.853g/mL
Summenformel C16H32O2
MDL-Nummer MFCD00002747
Menge 100 g
Synonym palmitic acid, cetylic acid, palmitate, n-hexadecanoic acid, hexadecylic acid, hydrofol, n-hexadecoic acid, 1-pentadecanecarboxylic acid, palmitinic acid, pentadecanecarboxylic acid
InChI-Schlüssel IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
IUPAC-Name Hexadecansäure
Molekulargewicht (g/mol) 256.43
PubChem CID 985
ChEBI CHEBI:15756
Formelmasse 256.42
Reinheit (%) 95.2%
Physikalische Form Kristallpulver