Learn More
Palmitinsäure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11428702 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11428702 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11428702 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P/0280/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
CAS 57-10-3
Schmelzpunkt 59°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 351.5°C
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Summenformel C16H32O2
MDL-Nummer MFCD00002747
Menge 500 g
Synonym palmitic acid, cetylic acid, palmitate, n-hexadecanoic acid, hexadecylic acid, hydrofol, n-hexadecoic acid, 1-pentadecanecarboxylic acid, palmitinic acid, pentadecanecarboxylic acid
InChI-Schlüssel IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
IUPAC-Name Hexadecansäure
Molekulargewicht (g/mol) 256.43
PubChem CID 985
ChEBI CHEBI:15756
Formelmasse 256.42g/mol
Physikalische Form Fest