Learn More
Sampling Systems™ Palettenmesser mit Kunststoffgriffen
Artikelnummer. 15859591 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch) Sägeblatt:
100 mm
200 mm
300 mm
Breite (metrisch) Sägeblatt:
20 mm
30 mm
35 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15859591
Marke: Sampling Systems™ A200300
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Palettenmesser verfügen über ein hygienisches Edelstahlklinge mit einem ergonomischen schwarzen PVC-Griff.
  • Klinge aus Edelstahl mit PVC-Griff aus Kunststoff
  • Mattierte Oberfläche
  • In unterschiedlichen Größen erhältlich
Spezifikation
Farbe Schwarzer Griff
Produkttyp Palettenmesser
Ausführung Satin
Länge (metrisch) Sägeblatt 300 mm
Breite (metrisch) Sägeblatt 35 mm
Material Edelstahl, Kunststoff
Länge (metrisch) 415 mm