Learn More
Palladiumdraht, 0.05 mm (0.002 Zoll) Durchmesser, hart, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 m
25 cm
50 cm
Packungsgröße:
1 Meter
50 Zentimeter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Palladium wire |
| Namenshinweis | 0.05mm (0.002 in.) dia., Hard, Temper: as drawn |
| Menge | 50 cm |
| Geruch | Odorless |
| Gewicht | ≈0.0236g/m |
| Form | Draht |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| Reinheit (%) | 99.9% |