Learn More
Palladium Standard für ICP/MS - Claritas PPT Grade, SPEX CertiPrep™
Alle ansehen SPEX Certiprep ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Palladium-Standard für ICP/MS - Claritas PPT Gütegrad |
| Namenshinweis | ICP/MS |
| CAS | 7440-5-3, 7647-01-0, 7732-18-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Palladium-Standard |
| Physikalische Form | Flüssigkeit |
| Element | Palladium-Standard |
| Solvent or Matrix | 2 % HCl |
| Menge | 125 ml |
| Güte | Claritas PPT |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1 mg/l |