Learn More
Palladium-Silberfolie, 0.5 mm (0.02 Zoll) Dicke, 99.9 % (Metallbasis ohne Pt), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11346139
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11346139 50 x 50 mm 1 Stück
11325427 25 x 25 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11346139 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042684.FI
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium Silver foil
Namenshinweis 0.5mm (0.02 in.) thick
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Pd:Ag; 75:25 wt%
Menge 50 x 50 mm
Geruch Odorless
Gewicht ≈3.64g/25x25mm
Form Folie
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Pt)
MDL-Nummer MFCD02091738
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Reinheit (%) 99.9%