Learn More
Palladium-Silberfolie, 0.025 mm (0.001 Zoll) Dicke, 99.9 % (Metallbasis ohne Pt), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15483915
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15483915 50 x 50 mm 1 Stück
15473915 25 x 25 mm 1 Stück
15493915 100 x 100 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15483915 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 045003.FI
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium Silver foil
Namenshinweis 0.025mm (0.001 in.) thick
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Pd:Ag; 77:23 wt%
Menge 50 x 50 mm
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈0.18g/25x25mm
Form Folie
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Pt)
MDL-Nummer MFCD02091738
Reinheit (%) 99.9%