Learn More
Palladium, Plasma-Standardlösung, Specpure™, Pd 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Palladium, plasma standard solution, Specpure™ |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Konzentration | Pd 1000 μg/mL |
| UN-Nummer | UN1789 |
| Löslichkeit | Miscible with water |
| Menge | 50 mL |