Learn More
Palladium, Plasma-Standardlösung, Specpure™, Pd 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341389
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11341389
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013833.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Pd in 20% HCl
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel Pd in 20% HCl
MDL-Nummer MFCD03613603
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium, plasma standard solution, Specpure™
Physikalische Form Flüssig
Konzentration Pd 1000 μg/mL
UN-Nummer UN1789
Löslichkeit Miscible with water
Menge 100 mL