Learn More
Palladiumnitrat und Magnesiumnitrat, Matrix-Modifizierungslösung, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Palladium nitrate & Magnesium nitrate Matrix Modifier Solution |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Konzentration | 0.075% Pd & 0.05% Mg(NO3)2 in 2% HNO3 |
| MDL-Nummer | MFCD09910543 |
| UN-Nummer | UN3264 |
| Menge | 250 mL |
| Güte | Specpure |