Learn More
Palladiumnitrat, Matrix Modifier Solution, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15476615
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15476615 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15476615 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044765.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium nitrate Matrix Modifier Solution
Geruch Geruchsneutral
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 0.1% Pd in 10% HNO3
MDL-Nummer MFCD00011169
UN-Nummer UN2031
Menge 100 mL
Güte Specpure