Learn More
Palladium-Nickel-Gaze, 50 Mesh gewebt aus Draht mit Durchmesser von 0.1578 mm (0.0062 Zoll), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449920
Change view
Click to view available options
Menge:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11449920 150 x 150 mm 1 Stück
11439920 75 x 75 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449920 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044698.GT
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Filtration
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium Nickel gauze
Namenshinweis 50 mesh woven from 0.1578mm (0.0062 in.) dia. wire
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Pd:Ni; 95:5 wt%
Menge 150 x 150 mm
Netzgröße 50 Mesh
Form Drahtgewebe
MDL-Nummer MFCD05863544
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.