Learn More
Palladium-Nickel-Gaze, 50 Mesh gewebt aus Draht mit Durchmesser von 0.1578 mm (0.0062 Zoll), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439920
Click to view available options
Menge:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11439920
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044698.FL
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Filtration
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium Nickel gauze
Namenshinweis 50 mesh woven from 0.1578mm (0.0062 in.) dia. wire
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Pd:Ni; 95:5 wt%
Menge 75 x 75 mm
Netzgröße 50 Mesh
Form Drahtgewebe
MDL-Nummer MFCD05863544
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.