Learn More
Palladium(II)-trifluoracetat, TRC
Artikelnummer. 30418966
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30418966 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30418966 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP1411552.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium(II) Trifluoroacetate
CAS 42196-31-6
Summenformel 2(C2 H F3 O2 ) . Pd
Menge 2.5 g
Synonym Palladium Bis(2,2,2-trifluoroacetate), Palladium Bis(trifluoroacetate), Palladium Trifluoroacetate, Trifluoroacetic Acid palladium(2+) Salt Trifluoroacetic Acid Palladium(II) Salt
InChI-Formel InChI=1S/2C2HF3O2.Pd/c2*3-2(4,5)1(6)7;/h2*(H,6,7);
SMILES O=C(C(F)(F)F)O.O=C(C(F)(F)F)O.[Pd]
IUPAC-Name Trifluoressigsäure Palladium(II)-salz
Molekulargewicht (g/mol) 334.46
Formelmasse 333.88