Learn More
Palladium(II)-Trifluoracetamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10247760 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10247760 1 g Glasflasche 1 Gramm
10782954 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10247760 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 317020010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 42196-31-6 | C4F6O4Pd | 332.45 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42196-31-6
Summenformel C4F6O4Pd
Molekulargewicht (g/mol) 332.45
MDL-Nummer MFCD00013204
InChI-Schlüssel PBDBXAQKXCXZCJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium ii trifluoroacetate, palladium ii 2,2,2-trifluoroacetate, palladium 2+ ion ditrifluoroacetate, palladium trifluoroacetate, palladium 2+ ditrifluoroacetate, trifluoroacetic acid palladium ii salt, bis 2,2,2-trifluoroacetoxy palladium, acmc-209jo7, ksc235m3d
PubChem CID 2733347
IUPAC-Name palladium(2+) ditrifluoroacetate
SMILES [Pd++].[O-]C(=O)C(F)(F)F.[O-]C(=O)C(F)(F)F
Specifications
Chemischer Name oder Material Palladium(II) trifluoroacetate
Schmelzpunkt 210°C
Farbe Blau bis Blau-Grün
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 30.9 to 33.2% (Pd)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CF3CO2)2Pd
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water
Formelmasse 332.44
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle