Learn More
Palladium(II)-sulfid, 99 % (Metallbasis), Pd 72 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307507
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 11307507
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012674.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 12125-22-3 | PdS | 138.48 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12125-22-3
Summenformel PdS
Molekulargewicht (g/mol) 138.48
MDL-Nummer MFCD00016285
InChI-Schlüssel FEWBURNPAYHODO-UHFFFAOYSA-N
Synonym palladium ii sulfide, palladium sulphide, palladium monosulphide, palladium sulfide, acmc-20ajzj, palladium sulfide,, palladium ii sulfide trace metals basis
PubChem CID 82926
SMILES [S--].[Pd++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium(II) sulfide
Schmelzpunkt 950°C (decomposition)
Physikalische Form Kristallin
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
IUPAC-Name Sulfanylidenpalladium
Formelmasse 138.46
Reinheit (%) 99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 72% min.
Geruch Sulphurous
Dichte 6.60 g/mL