Learn More
Palladium(II)-sulfat-Dihydrat, Premion™, 99.95 % (Metallbasis), Pd 44.1 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386538
Change view
Click to view available options
Menge:
0.25 g
5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11386538 5 g 5 Gramm
11376538 0.25 g 0.25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11386538 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 012165.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13444-98-9
Summenformel H4O6PdS
Molekulargewicht (g/mol) 238.51
MDL-Nummer MFCD00011173
InChI-Schlüssel TWIRRPLUAGEFNJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium ii sulfate dihydrate, palladium ii sulfate dihydrate, premion, palladium sulfate dihydrate, so4.pd.2h2o, palladium 2+ sulfate dihydrate, palladium 2+ dihydrate sulfate, palladium 2+ sulfate-water 1/1/2, palladium 2+ ion dihydrate sulfate, palladium ii sulfate dihydrate metals basis
PubChem CID 22042048
IUPAC-Name Palladium(2+); Sulfat; Dihydrat
SMILES O.O.[Pd++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium(II) sulfate dihydrate
Schmelzpunkt (decomposition)
Farbe Braun bis rot
Physikalische Form Kristallin
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel PdSO4·2H2O
UN-Nummer UN3260
Löslichkeitsinformationen Soluble in cold water.
Formelmasse 238.51 (202.48 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.95%
Güte Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 44.1% min.
Empfindlichkeit Hygroskopisch