Learn More
Palladium(II)-sulfat-Dihydrat, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7052097
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 11309118
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042529.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13444-98-9 | H4O6PdS | 238.51 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13444-98-9
Summenformel H4O6PdS
Molekulargewicht (g/mol) 238.51
MDL-Nummer MFCD00011173
InChI-Schlüssel TWIRRPLUAGEFNJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium ii sulfate dihydrate, palladium ii sulfate dihydrate, premion, palladium sulfate dihydrate, so4.pd.2h2o, palladium 2+ sulfate dihydrate, palladium 2+ dihydrate sulfate, palladium 2+ sulfate-water 1/1/2, palladium 2+ ion dihydrate sulfate, palladium ii sulfate dihydrate metals basis
PubChem CID 22042048
IUPAC-Name Palladium(2+); Sulfat; Dihydrat
SMILES O.O.[Pd++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium (II) sulfate dihydrate
Schmelzpunkt (decomposition)
Farbe Braun bis rot
Physikalische Form Kristallin
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel PdSO4·2H2O
UN-Nummer UN3260
Löslichkeitsinformationen Soluble in cold water; decomposes in hot water
Formelmasse 238.51 (202.48 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%
Empfindlichkeit Hygroscopic