Learn More
Palladium(II)-oxid, wasserfrei, 99.9 % (Metallbasis), Pd 85 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048620
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11321678
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011040.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Katalytische Reduktion in der organischen Synthese
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-08-5
Summenformel OPd
Molekulargewicht (g/mol) 122.42
MDL-Nummer MFCD00011172
InChI-Schlüssel JQPTYAILLJKUCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym palladium ii oxide, palladium oxide pdo, acmc-1bqvh, palladium oxide, pdo, palladium ii oxide, anhydrous, palladium ii oxide-pd, 11113-77-2 cpd with unspecified mf, palladium oxide ? inverted exclamation mark-?, palladium ii oxide trace metals basis
PubChem CID 5083724
SMILES [O--].[Pd++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium(II) oxide
Schmelzpunkt 870°C
Namenshinweis Anhydrous
Farbe Braun
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Merck Index 14,6993
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in aqua regia; Insoluble in water and acids.
IUPAC-Name palladium(2+) oxidandiide
Formelmasse 122.4
Reinheit (%) 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 85% min.
Geruch Geruchsneutral
Dichte 8.70 g/mL