Learn More
Palladium(II)-oxid, 99.995 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10411820 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10411820 5 g Glasflasche 5 Gramm
10804161 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10411820 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 193680050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1314-08-5 | OPd | 122.42 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-08-5
Summenformel OPd
Molekulargewicht (g/mol) 122.42
MDL-Nummer MFCD00011172
InChI-Schlüssel JQPTYAILLJKUCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym palladium ii oxide, palladium oxide pdo, acmc-1bqvh, palladium oxide, pdo, palladium ii oxide, anhydrous, palladium ii oxide-pd, 11113-77-2 cpd with unspecified mf, palladium oxide ? inverted exclamation mark-?, palladium ii oxide trace metals basis
PubChem CID 5083724
IUPAC-Name palladium(2+) oxidandiide
SMILES [O--].[Pd++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium(II) oxide
Schmelzpunkt 870.0°C
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 85.2 to 88.7% (Pd)
Strukturformel PdO
Merck Index 15,7094
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: practically insoluble in acids, slightly soluble in aqua regia, soluble in 48% hbr
Formelmasse 122.4
Reinheit (%) 99.995%
Güte Spurenmetallbasis