Learn More
Palladium(II)-iodid, Premion™, 99.998 % (Metallbasis), Pd 29 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334738
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Artikelnummer. 11334738
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043084.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7790-38-7 | I2Pd | 360.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-38-7
Summenformel I2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 360.23
MDL-Nummer MFCD00011171
InChI-Schlüssel HNNUTDROYPGBMR-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name palladium(2+) diiodide
SMILES [Pd++].[I-].[I-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium (II) iodide
Schmelzpunkt 350°C (decomposition)
Farbe Schwarz
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in H2O and organic solvents. Insoluble in diluted nitric acid and hydrochloric acid. Slightly soluble in hydriodic acid and hot concentrated nitric acid. Soluble in ammonia and methyl acetate.
Formelmasse 360.23
Reinheit (%) 99.998%
Güte Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 29% min
Dichte 6.003 g/mL