Learn More
Palladium(II)-chlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Palladium (II) Chloride |
| CAS | 7647-10-1 |
| Summenformel | PdCl2 |
| Menge | 2.5 g |
| Synonym | Dichloropalladium, Enplate Activator 440, NSC 146183, Niklad 262, Palladium Dichloride, Palladous Chloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/2ClH.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2 |
| SMILES | Cl[Pd]Cl |
| IUPAC-Name | Dichlorpalladium |
| Molekulargewicht (g/mol) | 177.33 |
| Formelmasse | 175.8412 |