Learn More
Palladium(II)-bromid, Premion™, 99.998 % (Metallbasis), Pd 39.5 % min., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Palladium (II) bromide |
| Schmelzpunkt | (decomposition) |
| Farbe | Schwarz |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 5 g |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. Soluble in hydrogen bromide. |
| Formelmasse | 266.22 |
| Reinheit (%) | 99.998% |
| Güte | Premion |
| Mehr anzeigen |