Learn More
Palladium(II)-bromid, 99.99 % (Metallbasis), Pd 39.5 % min., Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Palladium hydroxide |
| Schmelzpunkt | (decomposition) |
| Farbe | Schwarz |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 2 g |
| Prozentgehaltsbereich | 99.99% (metal basis) |
| Löslichkeitsinformationen | soluble in hydrogen bromide. Insoluble in water. |
| Formelmasse | 266.22 |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Mehr anzeigen |