Learn More
Palladium(II)-bromid, 39.8 bis 40.1 % Pd, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10032450 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10032450 10 g Glasflasche 10 Gramm
10022450 2 g Glasflasche 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10032450 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 195190100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13444-94-5 | Br2Pd | 266.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13444-94-5
Summenformel Br2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 266.23
MDL-Nummer MFCD00011170
InChI-Schlüssel INIOZDBICVTGEO-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium ii bromide, palladium bromide, palladium bromide pdbr2, palladous bromide, palladium ii bromide, premion, palladium 2+ dibromide, pdbr2, palladiumbromide, palladiumbromide pdbr2
PubChem CID 83469
SMILES [Br-].[Br-].[Pd++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium(II) bromide
Namenshinweis 39.8-40.1% Pd
Farbe Schwarz bis Braun-Rot
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Strukturformel PdBr2
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrobromic acid
IUPAC-Name Dibrompalladium
Formelmasse 266.21
Reinheit (%) 39.8 to 40.1% Pd
Verpackung Glasflasche
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Palladium(II) bromide
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.