Learn More
Palladium(II)-acetat, 47.5 % Pd, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10790701 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
2 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10790701
Marke: Thermo Scientific Acros 195180100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3375-31-3 | C4H6O4Pd | 224.51 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3375-31-3
Summenformel C4H6O4Pd
Molekulargewicht (g/mol) 224.51
MDL-Nummer MFCD00012453
InChI-Schlüssel YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium ii acetate, palladium diacetate, palladium acetate, diacetoxypalladium, bis acetato palladium, bisacetylpalladium, diacetatopalladium, palladium 2+ acetate, palladous acetate
PubChem CID 167845
SMILES [Pd++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium(II) acetate
Schmelzpunkt 205.0°C
Namenshinweis 47.5% Pd
Menge 10 g
Strukturformel (CH3CO2)2Pd
Merck Index 15,7092
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, benzene, methylene dichloride,, chloroform, acetonitrile and diethylether, insoluble in alcohols
IUPAC-Name Palladium(2+); Diacetat
Formelmasse 224.51
Reinheit (%) 47.5% (Pd)
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.