Learn More
Palladiumhydroxid, Pd 20 % auf Kohlenstoff, nominell 50 % Wasser, Pearlman-Katalysator, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-6751006
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11399188
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042578.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 12135-22-7 | H2O2Pd | 140.43 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Wird als Katalysator für die Hydryolyse von Benzylgruppen und Epoxiden verwendet.
Es wird verwendet, um Nitroverbindungen zu Aminen zu reduzieren.
Dient als Dehydrierungsreagenz sowie als nützliches Reagenz für die Debenzylierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12135-22-7
Summenformel H2O2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 140.43
MDL-Nummer MFCD00064599
InChI-Schlüssel NXJCBFBQEVOTOW-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium hydroxide, palladium ii hydroxide, pearlman's catalyst, pearlmans catalyst, dihydroxypalladium, palladiumhydroxide, pearlman catalyst, peariman's catalyst, pearl man's catalyst, pd oh 2 on carbon
PubChem CID 9942167
IUPAC-Name Palladium(2+); Dihydroxid
SMILES [OH-].[OH-].[Pd++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium Hydroxide
Namenshinweis 20% on Carbon, nominally 50% water
Physikalische Form Schwarzes feuchtes Pulver
Menge 2 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Palladium hydroxide, Pd 20% on carbon, nominally 50% water, Pearlman's Catalyst
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Palladium hydroxide