Learn More
Palladiumhydroxid, Pd 20 % auf Kohlenstoff, nominell 50 % Wasser, Pearlman-Katalysator, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Wird als Katalysator für die Hydryolyse von Benzylgruppen und Epoxiden verwendet.
Es wird verwendet, um Nitroverbindungen zu Aminen zu reduzieren.
Dient als Dehydrierungsreagenz sowie als nützliches Reagenz für die Debenzylierung
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Palladium hydroxide |
| Farbe | Schwarz |
| Physikalische Form | Feuchtes Pulver |
| Menge | 10 g |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Aussehen | Black moist powder |