Learn More
Palladiumhydroxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050802
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11338298
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039496.01
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 12135-22-7 | H2O2Pd | 140.43 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12135-22-7
Summenformel H2O2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 140.43
MDL-Nummer MFCD00064599
InChI-Schlüssel NXJCBFBQEVOTOW-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium hydroxide, palladium ii hydroxide, pearlman's catalyst, pearlmans catalyst, dihydroxypalladium, palladiumhydroxide, pearlman catalyst, peariman's catalyst, pearl man's catalyst, pd oh 2 on carbon
PubChem CID 9942167
SMILES [OH-].[OH-].[Pd++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium hydroxide
Farbe Schwarz
Physikalische Form Pulver
Menge 0.25 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
IUPAC-Name Palladium(2+); Dihydroxid
Formelmasse 140.42
Reinheit (%) 99%